Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 94,90 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 492,00 |
Acerca de este artículo
US$ 94,90
Ahorre hasta 22%
Nombre del producto
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate sodium salt, Sigma Grade, ≥98%
biological source
microbial (fermentation)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(O)C(COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P.Na.H/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
BLEUYVBRJBDVEH-UHFFFAOYSA-N
Application
- in nucleoside stability studies in human renal cell carcinoma (RCC) cell line SN12C
- in the cell proliferation studies of human intestinal Caco-2 cell line and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- as a ligand in dsDNA activation-induced cytidine deaminase crystallization
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Grade, ≥98% | description ≥96% | description Sigma Grade, 98-100% | description ≥98% (HPLC) |
| grade Sigma Grade | grade - | grade Sigma Grade | grade - |
| biological source microbial (fermentation) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥96% | assay 98-100% | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?