Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 391,00 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.190,00 |
Acerca de este artículo
US$ 391,00
Nombre del producto
2′-Deoxyadenosine 5′-diphosphate sodium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H15N5O9P2.Na.H/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(23-7)2-22-26(20,21)24-25(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
KZGAPWRJMWSNQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source natural (inorganic) | biological source yeast (candida utilis) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% | assay ≥97% | assay ≥93% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D6000-100MG | 04061833006894 |
| D6000-25MG | 04061833006900 |