Saltar a
D6500
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt
≥97%
Sinónimos:
dATP-Na2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 166,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 265,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 706,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5Na2O12P3
Número CAS:
Peso molecular:
535.15
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
277-809-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
natural (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)C3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7?;;/m0../s1
InChI key
JEKDCIBJADJZSK-LNUHRGGJSA-L
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is used as a substrate by a variety of polymerases including DNA polymerase(s) and reverse transcriptase(s).
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • for Smac- X-linked inhibitor of apoptosis protein (Smac-XIAP) binding assay.
  • as a component of polymerase chain reaction (PCR) using AM-toxin primers.[1]
  • to determine the affinity constant (Kd) with the transcription termination factor Rho.
  • to determine the activity of poly ADP-ribose polymerase 1 (PAPR-1 ).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D6500-10MG04061833006948
D6500-100MG04061833006931
D6500-25MG04061833006955