Saltar a
C7983
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
Sinónimos:
cloning cylinder, cloning equipment, 378470100, F37847-0100, clone isolation chamber, cloning flask
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 114,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3858C3983C1059
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
manufacturer/tradename
Millipore TR1004
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
dish of 15 cylinders
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
I.D. × H
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)