Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 158,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0300 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0100 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0200 | manufacturer/tradename Bel-Art H37847-0000 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging box of 3 bags |
| I.D. × H 9.5 mm × 11 mm | I.D. × H 4.7 mm × 8 mm | I.D. × H 6.4 mm × 8 mm | I.D. × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?