Documentos clave
C3983
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
Sinónimos:
cloning cylinder, cloning equipment
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 119,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 119,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.22
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
sterile
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37847-0200
D.I. × Al
6.4 mm × 8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)