Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 78,20 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N4O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 78,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Level
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or solid |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Soyoung Shin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 414(4), 660-663 (2011-10-12)
We examined the relative contributory roles of extracellular vs. intracellular L-arginine (ARG) toward cellular activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in human endothelial cells. EA.hy926 human endothelial cells were incubated with different concentrations of (15)N(4)-ARG, ARG, or L-arginine ethyl
N E Paul et al.
Bio-medical materials and engineering, 25(3), 289-297 (2015-09-26)
Adipose tissue engineering is a promising solution for the reconstruction of soft tissue defects. An insufficient neovascularisation within the scaffolds that leads to necrosis and tissue loss is still a major shortcoming of current tissue engineering attempts. Biomaterials, which release
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2883-5G | 04061833359853 |