P3892
Poly-L-arginine hydrochloride
suitable for bioconjugations, Mol wt >70,000
Sinónimos:
L-Arginine homopolymer hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly-L-arginine hydrochloride, mol wt >70,000
Formulario
powder or solid
mol peso
>70,000
técnicas
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
Clave InChI
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as polyelectrolyte solution in the synthesis of biodegradable capsules[1]
- as layer constituent, in the preparation of layer by layer (LbL) assembly of multilayer biodegradable shells[2]
- in assay for the determination of binding activity of C-reactive protein for polycationic ligands[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.