Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-903-0
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
DL-Arginine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
128-130 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for nitric oxide synthetase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Application
DL-Arginine hydrochloride (DL-Arg) is a racemic mixture of the natural proteinogenic amino acid L-arginine and the non-proteinogenic D-arginine. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?