Saltar a
A1472
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 693,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C86H125N27O29
Peso molecular:
2001.08
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
US$ 693,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Fluorescent peptide substrate with the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5356S3672SML2967
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
film or powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)