Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 243,00 |
Acerca de este artículo
US$ 243,00
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CN(C)C(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCS(C)(=O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C64H100N18O15S/c1-38(2)34-46(57(89)74-42(54(69)86)28-33-98(4,96)97)73-53(85)37-80(3)62(94)48(36-40-18-9-6-10-19-40)79-58(90)47(35-39-16-7-5-8-17-39)78-56(88)43(24-26-51(67)83)75-55(87)44(25-27-52(68)84)76-59(91)50-23-15-32-82(50)63(95)45(21-11-12-29-65)77-60(92)49-22-14-31-81(49)61(93)41(66)20-13-30-72-64(70)71/h5-10,16-19,38,41-50H,11-15,20-37,65-66H2,1-4H3,(H2,67,83)(H2,68,84)(H2,69,86)(H,73,85)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,88)(H,79,90)(H4,70,71,72)
InChI key
OUPXSLGGCPUZJJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... TACR1(6869) | Gene Information - | Gene Information human ... INS(3630) | Gene Information human ... TAC1(6863), TACR1(6869) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![[Sar9, Met(O2)11]-Substance P ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/226/161/15b7b9c6-e1d6-40d9-9fd7-d13279a4b4e6/640/15b7b9c6-e1d6-40d9-9fd7-d13279a4b4e6.png)
![[D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/868/763/c158a0f4-4ad9-4d15-b940-1dd6a7f30697/640/c158a0f4-4ad9-4d15-b940-1dd6a7f30697.png)