Merck
A5356
N-Me-Abz-Amyloid β/A4 Protein Precursor770 (708-715)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Arg amide
≥96% (HPLC), lyophilized powder
Sinónimos:
N-Me-Abz-Amyloid β-Protein (37-44)-Lys(Dnp)-D-Arg-D-Arg-D-Arg amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C70H116N26O18 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1609.83 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
lyophilized powder
composition
Peptide content, 92% HPLC
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A novel intramolecularly quenched fluorescent, presenilin-dependent substrate for assaying γ -secretase activity. It has been used for partial purification and characterization of γ-secretase from post-mortem human brain.
An intramolecularly quenched, fluorescent γ-secretase substrate.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)