Saltar a
A0156
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
≥90%, powder
Sinónimos:
4-(N1-Ethyl-4-aminobutylamino)phthalic hydrazide, 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 519,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.600,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
920895
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
mp
259-260 °C (lit.)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
InChI key
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Efficient chemiluminescent NH2-coupling reagent for detection of a wide variety of proteins down to the picomole range.
Other Notes
Reportedly, the use of this material in chemiluminescent assays has distinct advantages over conventional radioimmunoassay.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A8264SML3029SML1560
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
259-260 °C (lit.)
mp
300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A0156-250MG04061833326961
A0156-25MG04061833326978