Saltar a
A8264
4-Aminophthalhydrazide
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 206,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 775,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.210,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
164804
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Aminophthalhydrazide,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
300 °C (lit.)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophthalhydrazide has been used in:
  • chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection[1]
  • neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure[2]
  • neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline[3]
Biochem/physiol Actions
4-Aminophthalhydrazide or isoluminol is a chemiluminescent compound that comprises a phthalazine ring. It is more hydrophilic than luminol.[4] Isoluminol is commercially used in a wide variety of in vitro immunoassays and is a chemiluminescence amplifier for studying reactive oxygen species.[4] It is also useful as an electroluminescence (ECL) biosensor and as a probe for rapid microbial detection.
Features and Benefits
Produces chemiluminescence.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1757A0156A4685
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥90%
assay
≥98% (titration)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
mp
300 °C (lit.)
mp
274-275 °C (lit.)
mp
259-260 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)