Merck
SML1560
Sigma-Aldrich
Azoramide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-[2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolyl]ethyl]-butanamide, N-{2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl} butanamide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 118,00
50 MG
US$ 478,00
US$ 118,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 118,00
50 MG
US$ 478,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17ClN2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
308.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 118,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C2=NC(CCNC(CCC)=O)=CS2)C=C1
InChI
1S/C15H17ClN2OS/c1-2-3-14(19)17-9-8-13-10-20-15(18-13)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,17,19)
Clave InChI
VYBFWKKCWTXCQX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Azoramide is a modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity. It has dual activity: Azoramide improves endoplasmic reticulum (ER) protein-folding ability and stimulates the expression of ER chaperones that protect cells against ER stress. Azoramide was shown to protect cells from death and dysfunction in multiple models of ER stress. It showed antidiabetic activity in two independent mouse models of obesity by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β cell function against ER stress.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)