Saltar a
45405
(±)-Equol
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 791,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
US$ 791,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
93979SML214730408
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joseph T Reed et al.
Cardiovascular research, 116(7), 1372-1385 (2019-11-19)
The myogenic reactivity of the middle cerebral arteries (MCA) protects the brain by altering the diameter in response to changes in lumen pressure. Large conductance potassium (BK) channels are known to regulate the myogenic reactivity, yet, it is not clear
Scott M Belcher et al.
BMC pharmacology & toxicology, 18(1), 63-63 (2017-09-08)
Our previous studies demonstrated that growth and migration of medulloblastoma (MB), the most common malignant brain tumor in children, are stimulated by 17β-estradiol. The growth stimulating effects of estrogens are mediated through ERβ and insulin-like growth factor 1 signaling to
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
45405-1MG04061832340326
45405-5MG04061833267929