Saltar a
93979
Umbelliferone
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 299,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-240-3
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 325 nm; λem 452 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
suitability
suitable for fluorescence indicator
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H240035482650792
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
-
form
-
form
-
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
-
suitability
suitable for fluorescence indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is this (93979) soluble in DMSO or just EtOH?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO. However, various sources state this compound is soluble in DMSO. The exact concentration is not determined.