Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 119,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 489,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-522-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
S-Equol, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C([C@H]2COC3=CC(O)=CC=C3C2)C=C1
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N
Application
S-Equol has been used:
- as an estrogen receptor β (ERβ) agonist to study its effects on adipogenesis in mouse fibroblast cells
- as a standard to study the effect of high dietary fats on S-equol metabolism and prostate carcinogenesis in the transgenic adenocarcinoma of mouse prostate (TRAMP) model
- to study its mode of action on ecdysteroidogenic glutathione S-transferase Noppera-bo in Aedes aegypti
Biochem/physiol Actions
(S)-Equol is an estrogen receptor beta (ERβ) agonist, formed in some people by intestinal bacteria from the soy phytoestrogen daidzein. (S)-Equol has approximately 13-fold higher affinity for human ERβ over ERα and an EC50 value of 65nM for ERβ compared to an EC50 value of 85nM for ERα. It has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective activty.
Estrogen receptor beta ( ERβ) agonist from the soy phytoestrogen daidzein
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?