Saltar a
09014
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Sinónimos:
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 422,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.58
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 422,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorescent NO-sensor
Other Notes
Sensitive fluorescent indicator for nitric oxide, NO, based on rhodamine chromophore; LOD in the region of 10 nM; it is more photostable and emits at longer wave-length than the corresponding derivative of fluorescein (DAF, Cat. No. 41524)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
906344927082319856
form
powder
form
granular
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
-
assay
≥95%
assay
99% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
fluorescence
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PHR3539-1G04065266886122
A3881-1G04061833368152
A3881-25G04061833608159
10941-5G04061838688484
10941-1G04061838688477
A3881-5G04061833368169
09014-1MG-F04061826749678
Questions
  1. What is the solution stability of chemical 09014 DAR-1?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO at a concentration of 5mM and is stable for at least 2 years after receipt when stored at -20°C.