Merck
927082
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(Cy-BQ)
greener alternative
≥95%
Sinónimos:
(1,5-cyclooctadiene)([1,1′:4′,1″-tercyclohexane]-3′,6′-diene-2′,5′-dione)nickel(0)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 250,00
500 MG
US$ 783,00
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 250,00
500 MG
US$ 783,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H36NiO2
Peso molecular:
439.26
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Ni(COD)(Cy-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)