Merck
319856
Sigma-Aldrich
Acetophenone-(phenyl-d5)
99 atom % D
Sinónimos:
Acetophenone-2′,3′,4′,5′,6′-d5
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.010,00
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.010,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
125.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-VIQYUKPQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)