Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 99,00 | |
| 25 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 470,00 |
Acerca de este artículo
US$ 99,00
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1178 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
refractive index
n20/D 1.524 (lit.), n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade synthesis grade |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| density 1.106 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.106 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.11 g/cm3 at 20 °C |
| vapor density 3.86 (vs air) | vapor density 3.86 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| bp 132 °C (lit.) | bp 132 °C (lit.) | bp 132 °C/1013 hPa | bp 132 °C/1013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobenzene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 259470-25G | 04061838145581 |
| 08650-25ML-F | 04061838652775 |
| 08650-5ML-F | 04061838652782 |