8.01791
Chlorobenzene
for synthesis
Sinónimos:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
590 °C
potencia
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.3-11 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 27 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C