CX0855
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.004 meq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤20 ppm
color
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 27 °C
solubilidad
0.207 g/L
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C