Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
un laboratorio independiente ha demostrado que este anticuerpo actúa en la inmunoprecipitación de cromatina (CHIP).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: una dilución 1:10 000 de un lote representativo detectó la trimetil-histona H3 (Lys 4 ) en una matriz de especificidad de anticuerpo anti-histona H3 Absurance (Nº de ref. 16-667) y una matriz de especificidad de anticuerpo anti-histona H2A, H2B, H4 Absurance (Nº de ref. 16-665).
Análisis mediante ChIP-seq:
la inmunoprecipitación de la cromatina se realizó usando el kit Magna Chip HiSens (nº de ref. 17-10460), 1 µl de anticuerpo anti-trimetilhistona H3 (Lys4) (nº de ref. 07-473), 20 µl de microesferas de proteína A/G y cromatina de células HeLa 1e6 reticulada seguida de purificación del ADN utilizando microesferas magnéticas. Los bancos se prepararon a partir de muestras de ADN de entrada y ChIP utilizando protocolos estándar con adaptadores con código de barras Illumina y se analizaron en el instrumento Illumina HiSeq. Se cartografió un exceso de dieciocho millones de lecturas de ficheros FastQ utilizando Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) siguiendo la eliminación de etiquetas TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Los picos se identificaron mediante MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), y los picos y las lecturas se visualizaron como una pista personalizada en el navegador genómico UCSC (http://genome.ucsc.edu) de archivos Bigwig y BED. El 25 % más alto de los picos identificados en el conjunto de datos 07-473 demostró un solapamiento del 99 % con los picos identificados en la pista de histona ENCODE H3K4me3 BROAD para HeLa S3.
Epigenética y función nuclear
Histonas
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Extractos nucleares de células HeLa
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
se utilizó una dilución 1:5 000 – 1:10 000 de este anticuerpo para detectar la histona H3 trimetilada (Lys4) en extractos nucleares ácidos de células HeLa.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form unpurified | antibody form purified antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human, vertebrates | species reactivity Tetrahymena sp., human | species reactivity human, mouse, rat, chicken |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones