Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
07-442
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Specificity
Se prevé reacción cruzada con pollo, ratón y rata.
Trimetil-histona H3 (Lys9). Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Epítopo: Lys9
Péptido sintético 2X-ramificado, conjugado con KLH que contiene la secuencia …AR(me3K)ST… en el que me3K corresponde a trimetil-lisina en el resto 9 de la histona H3 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inhibición del péptido:
La especificidad fue confirmada por la capacidad de 10 mM del péptido inmunizante para abolir por completo la detección de la histona H3 en el análisis de inmunotransferencia de extractos en ácido de HeLa. No se observó inhibición de la detección mediante preabsorción del anticuerpo con péptido histona H3 10 mM que contenía mono o dimetillisina 9 o modificaciones mono, di o trimetillisina 27 (datos no mostrados).
Análisis de inmunotransferencia por puntos:
Comunicado por un laboratorio independiente.
Inmunocitoquímica:
Datos de lote representativos. Análisis fluorescente confocal de células HeLa utilizando anti-histona pAB (rojo). Los filamentos de actina se han marcado con alexa flúor 488-faloidina (Verde). El núcleo se tiñe con DAPI (azul).
Subcategoría investigación
Histonas
Uso del anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys9) (anticuerpo policlonal de conejo) y se ha validado en DB, ICC, Mplex, PIA, WB, ChIP-seq para detectar la trimetil-histona H3 (Lys9), también conocida como H3K9me3, histona H3 (trimetil K9).
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en extracto de ácido HeLa e histona H3 recombinante (nº de ref. 14-411).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este lote detectó la trimetil histona H3 en 10 μg de extracto de ácido HeLa, pero no en histona H3 recombinante.
Target description
17 kDa
Physical form
Cromatografía en proteína A
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M con acida sódica al 0,035 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control Gastrointestinal Motility in Rats.
Soret R, Chevalier J, De Coppet P, Poupeau G, Derkinderen P, Segain JP, Neunlist M
Gastroenterology null
The transcriptional repressor NIPP1 is an essential player in EZH2-mediated gene silencing.
Nuytten, M; Beke, L; Van Eynde, A; Ceulemans, H; Beullens, M; Van Hummelen, P; Fuks, F; Bollen, M
Oncogene null
John Arne Dahl et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(4), 1037-1046 (2007-02-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a key technique for studying protein-DNA interactions and mapping epigenetic histone modifications on DNA. Current ChIP protocols require extensive sample handling and large cell numbers. We developed a quick and quantitative (Q(2))ChIP assay suitable for histone
Positive histone marks are associated with active transcription from a methylated ICSBP/IRF8 gene.
Marina Tshuikina, Kenneth Nilsson, Fredrik Oberg
Gene null
Genome-wide analysis of heterochromatin associates clonally variant gene regulation with perinuclear repressive centers in malaria parasites.
Lopez-Rubio, JJ; Mancio-Silva, L; Scherf, A
Cell host & microbe null