Documentos clave
07-436
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ChIP
DB
ICC
IF
WB
inhibition assay
species reactivity:
human, vertebrates
technique(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
citations:
164
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Specificity
Reconoce la monometil-histona H3 (Lys4), Pm 17 kDa.
Se prevé amplia reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Epítopo: Lys4
Péptido sintético conjugado con KLH que contiene la secuencia ART[meK]…, en la que meK corresponde a monometil-lisina en el resto 4 de la histona H3 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys4) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la monometil-histona H3 (Lys4), también conocida como H3K4me1 e histona H3 (mono metil K4) y ha sido validada en ICC, IF, PIA, WB, ChiP-seq, DB.
Inmunocitoquímica:
Comunicada por un laboratorio independiente.
Inhibición peptídica:
La especificidad fue confirmada por la capacidad de 1 μM del péptido inmunizante para abolir por completo la detección de la histona H3 en el análisis de inmunotransferencia de extractos en ácido de HeLa. (véase figura, carril 3). No se observó competencia con péptidos que contenían dimetil-lisina 4, trimetillisina 4, mono-metilisina 4 o monometil-lisina 9 o 27.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia western en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5-2 μg/ml de este lote detectaron la histona H3 metilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Target description
17 kDa
Physical form
IgG de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0.1 M, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05 %,pH 7,4.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
PU.1 and C/EBP(alpha) synergistically program distinct response to NF-kappaB activation through establishing monocyte specific enhancers.
Jin, F; Li, Y; Ren, B; Natarajan, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Chia-Hsin Su et al.
PloS one, 11(11), e0166090-e0166090 (2016-11-03)
Cytokines are low molecular weight regulatory proteins, or glycoproteins, with both tumor-promoting and inhibitory effects on breast cancer growth. Different cytokines play important roles in breast cancer initiation and progression. Here, we show that of the 39 interleukin (IL) genes
Transcriptional activation by pRB and its coordination with SWI/SNF recruitment.
Flowers, S; Beck, GR; Moran, E
Cancer Research null
Emily Petty et al.
PloS one, 6(10), e25973-e25973 (2011-10-15)
Dosage compensation is a specialized form of gene regulation that balances sex-chromosome linked gene expression between the sexes. In C. elegans, dosage compensation is achieved by the activity of the dosage compensation complex (DCC). The DCC binds along both X
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal