Saltar a
02-101
Suplemento de crecimiento de células endoteliales, 50 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 50 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Sinónimos:
Primary Cell Culture Supplement
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El suplemento para el cultivo de células endoteliales (ECGS) está diseñado para enriquecer los medios de cultivo celular. Este suplemento de crecimiento celular ECGS es mitógeno y es aplicable para el cultivo de células de mamífero, células endoteliales humanas, de aves, células musculares lisas, melanocitos, queratinocitos e hibridomas en condiciones de poca o ninguna cantidad de suero. Actúa como un sustituto de las capas nutritivas en los cultivos de células más exigentes.
Application
Suplemento para el cultivo de células endoteliales; se han utilizado 50 mg para cultivar células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC).[1]
Physical form
Liofilizado a partir de agua estéril que contiene trazas de NaCl y sulfato de estreptomicina
Preparation Note
Liofilizado: 2 años a 4°C; rehidratado: 3 meses a -20°C.
Analysis Note
se evalúa de manera habitual en un análisis de crecimiento de 5 días de células endoteliales cardíacas fetales bovinas
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
02-102211-GSE0760
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
02-10104053252668890