E0760
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary
Bioreagent, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
ECGS, Endothelial Mitogen
Productos recomendados
Nombre del producto
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary, ECGS, suitable for cell culture, BioReagent
origen biológico
bovine pituitary glands
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder
potencia
2-300 μg/mL ED50/EC50
calidad
endotoxin tested
envase
pkg of 15 mg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤20 EU/vial (LAL test)
color
brown to tan
solubilidad
water: soluble to hazy, red to red-brown (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- as a component in Roswell park memorial institute (RPMI) 1640 medium for endothelial cell culture[2]
- as a supplement in medium 199 for endothelial cell culture[3]
- as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM):Ham′s F-12[4]
- as a supplement in Iscove′s modified Dulbecco′s medium (IMDM) for human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) culture[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?