Saltar a
02-102
Suplemento de crecimiento de células endoteliales, 150mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Sinónimos:
Primary Cell Culture Supplement
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El ECGS es mitógeno para muchos tipos de células en condiciones reducidas o carentes de suero, como las células endoteliales de mamíferos, aves y humanos, las células de músculo liso, los queratinocitos, los melanocitos y los hibridomas; el ECGS a menudo sustituye por completo a las capas nutritivas en el cultivo de células más exigentes.
Application
El suplemento de crecimiento celular endotelial está diseñado para su uso como suplemento de medios de cultivo celular. Este suplemento de crecimiento celular está disponible en un formato de 150 mg, y ha sido y validado para cultivo celular.
Para uso como suplemento de medios de cultivo celular.
Physical form
150 mg, envasados en 10 frascos, cada frasco contiene 15 mg de extracto de proteína hipotalámica bovina, rico en factores de crecimiento y de fijación celulares, liofilizado a partir de agua estéril que contiene trazas de NaCl y sulfato de estreptomicina.
Preparation Note
Liofilizada: Estable durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Rehidratada: Estable durante 3 meses a -20°°C.
Analysis Note
se evalúa de manera habitual en un análisis de crecimiento de 5 días de células endoteliales cardíacas fetales bovinas
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
02-101211-GSE2759
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
02-10204053252513060
Questions
  1. Does this supplement contain glucose? I need it to perform experiments in glucose-free conditions.
    1 answer
    1. This product does not contain glucose. Each bottle contains 15 mg of bovine hypothalamic protein extract, rich in cell growth and attachment factors. The final product is lyophilized from sterile water containing trace amounts of NaCl and streptomycin sulfate.