Biológiai feldolgozás Mobius® Egyszer használatos bioreaktorok
Függetlenül attól, hogy moduláris, egyszer használatos bioreaktorokat szeretne bevezetni jelenlegi folyamatába, vagy azt vizsgálja, hogyan növelheti gyártási rugalmasságát, hogy mindenféle upstream feldolgozási típushoz (szakaszos, feed-batch és perfúziós folyamatokhoz) alkalmazkodjon, a Mobius® termékek és megoldások segíthetnek a fejlődő sejttenyésztési igényeinek kielégítésében.
A Mobius® bioreaktorcsalád magában foglalja a bench scale (2 ml és 3 L), a kísérleti, a klinikai és a kereskedelmi gyártás (50 - 2000 L) bioreaktorokat, amelyek lehetővé teszik a sejttenyésztési képességeket a korai folyamatfejlesztéstől a kereskedelmi sorozatgyártásig.
A Mobius® egyszer használatos bioreaktorok olyan termékeket tartalmaznak, amelyek segítenek gyorsabban és költséghatékonyabban dolgozni. Szakértőink a teljes folyamat során partnerei lesznek Önnek, hogy segítsenek céljai elérésében.
Szakaszok áttekintése
Termékek
Mobius® Breez mikrobioreaktor
2 ml-es, automatizált, egyszer használatos perfúziós sejttenyésztő platform, amelyet a kíméletes, adaptálható és reprodukálható sejtfolyamatok támogatására terveztek. A rendszer számos alkalmazás, például a sejtvonalak fejlesztése, a médiumok szűrése és optimalizálása, valamint a korai folyamatfejlesztés felgyorsítására alkalmas. A Mobius® Breez mikrobioreaktor lehetővé teszi a hatékonyság növelését, valamint a fejlesztési határidők és költségek csökkentését a hagyományos, nagyobb anyagfelhasználást igénylő technológiákhoz képest.
Enyereségek
- Elérhetővé teszi a perfúziós folyamatokat a nagy sejtsűrűség eléréséhez 2 ml-en belül
- Az automatizált vezérléssel és felügyelettel megszabadul a kézzel végzett munkától
- Az üzemeltetési rugalmasság lehetővé teszi a fejlesztési idő és költségek megtakarítását
Mobius® 3 literes, egyszer használatos bioreaktor
Egyszer használatos, kevert tartályos bioreaktor bench-scale sejtkultúrához feed-batch vagy perfúziós üzemmódban. Egyesíti a keverőtartályos kialakítás kiszámíthatóságát a rugalmassággal és az egyszeri használat rugalmasságával, így ideális megoldás a bench-scale sejttenyésztési folyamatok fejlesztéséhez.
Enyereségek
- Maximalizálja a laboratóriumi erőforrásokat a kísérletek közötti többnapos állásidő megtakarításával
- Kompatibilis a vezérlők széles választékával, így nincs szükség további berendezések beszerzésére az egyszer használatos megoldásra való áttéréshez
- Versenyképes funkcionalitás a hagyományos üveg bioreaktorokkal
Mobius® iFlex bioreaktorok
Védje folyamatát a jövőre nézve moduláris rugalmassággal már ma.
Kezdje meg az átmenetet a jövő biogyártó létesítményébe a Mobius® iFlex bioreaktorokkal - egy moduláris, következő generációs, nagy teljesítményű, perfúzióra alkalmas bioreaktorral, amelynek páratlan kialakítása ultra-nagy sejtsűrűségeket képes támogatni.
Az új Mobius® iFlex bioreaktorok a kevert tartályos bioreaktorok skálázható portfóliója, amely a fokozott szilárdságú egyszer használatos zsákokat használja ki, amelyek az innovatív
a href="/HU/hu/campaigns/ultimus-film">Ultimus® fóliával készült. A perfúziós alkalmazások könnyedén támogathatók egy perfúziós torony integrálásával, amely a Cellicon® szűrőegységeket használja a sejtek bioreaktor edényben tartására, miközben eltávolítja a kiürült médiumot.Enyereségek
- Nagy teljesítmény a fokozott keveredéssel és oxigénátvitellel
- Flexibilitás a batch, feed-batch és
perfúziós folyamatok teljesítéséhez - Kalibrálhatóság 50 l-től 2000 l-ig
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Accelerate Perfusion Media Development and Predict Large-Scale Processes using a Single-use, Automated Microbioreactor
This page describes the use of a small-scale perfusion bioreactor with integrated microfluidic flow control and sensor technologies to predict large-scale processes.
- Article: Scalability and Performance of Mobius® iFlex Bioreactors
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
- Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
- Data Sheet: Mobius® 3 L Bioreactor
The Mobius® 3 L bioreactor is a single-use stirred tank bioreactor for bench-scale cell culture in fed-batch or perfusion mode. It combines the predictability of a stirred tank design with the flexibility of single-use, making it the ideal solution for bench-scale cell culture process development.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Spare Parts List: Mobius® Breez Microbioreactor
This document will help you select and manage the spare parts required for your system.