Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 607,00 |
Acerca de este artículo
US$ 607,00
API family
selenium sulfide
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) USP Biologics | application(s) USP Biologics | application(s) USP Biologics |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| packaging pkg of 200 mg | packaging pkg of 10 mg | packaging pkg of 10 mg | packaging pkg of 10 mg |
| API family selenium sulfide | API family eptifibatide | API family eptifibatide | API family eptifibatide |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1611966-200MG | 04065265032667 |