Documentos clave
1238523
USP
D-Har Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-D-lysylglycyl-D-alpha-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H49N11O9S2
Peso molecular:
831.96
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
familia API
eptifibatide
envase
pkg of 10 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)