Saltar a
1374281
USP
Magnesium Oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Magnesium oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 576,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgO
Número CAS:
Peso molecular:
40.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
US$ 576,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium oxide
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
2852 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium Oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Magnesium Oxide Capsules
  • Magnesium Oxide Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.058671.0586213138
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mp
2852 °C (lit.)
mp
2800 °C
mp
2800 °C
mp
2852 °C (lit.)
API family
magnesium oxide
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium Oxide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)