13138
Magnesium oxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
About This Item
Productos recomendados
descripción
filling volume <= 0.15 g/mL
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
98.0-100.5% (calc. for dried substance)
Formulario
powder
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: magnesium
impurezas
free alkali, in accordance
residual solvents, complies
soluble salts, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% insoluble in HCl
≤0.1% insoluble in acetic acid
≤1% water-soluble matter
pérdida
≤5% loss on ignition
mp
2852 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤1%
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
idoneidad
passes test for appearance of solution
cadena SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Clave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Magnesium oxide can be used as a wide-band-gap insulator. It can undergo hydration to give magnesium hydroxide nanoparticles.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?