Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 636,00 |
Acerca de este artículo
US$ 636,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
isoeugenol
packaging
pkg of 0.2 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format neat | format - | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 0.2 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| refractive index n20/D 1.575 (lit.) | refractive index n20/D 1.575 (lit.) | refractive index n20/D 1.575 (lit.) | refractive index n20/D 1.575 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1348532-0.2ML | 04065266758894 |