Isoeugenol is considered to have low water solubility, due to its hydrophobic nature. Its solubility in water is approximately 0.1 g/L at room temperature.
W246808
Isoeugenol
mixture of cis and trans, 99%, FG
Sinónimos:
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
clove; woody; spicy; sweet
cadena SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What's the water solubility of isoeugenol? It's not in the SDS.
1 answer-