Saltar a
1340086
USP
Indole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1H-Benzo[b]pyrrole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.500,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
107693
MDL number:
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Indole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Pindolol Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR3524W259378I3408
Indole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1340086
Indole
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 1 g
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
bp
253-254 °C (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1340086-25MG04065266275568