Merck
W259378
Sigma-Aldrich
Indole
natural, ≥97%, FG
Sinónimos:
1H-Benzo[b]pyrrole, 1H-Benzo[b]pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número de FEMA:
2593
Beilstein:
107693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
14.007
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
pungent; animalic; floral
cadena SMILES
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Clave InChI
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.