Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 607,00 |
Acerca de este artículo
US$ 607,00
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadoteridol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Gd]21OC(=O)CN3CCN(CCN(CCN(CC3)CC(=O)O2)CC(O)C)CC(=O)O1
InChI
1S/C17H32N4O7.Gd/c1-14(22)10-18-2-4-19(11-15(23)24)6-8-21(13-17(27)28)9-7-20(5-3-18)12-16(25)26;/h14,22H,2-13H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+3/p-3
InChI key
DPNNNPAKRZOSMO-UHFFFAOYSA-K
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family gadoteridol | API family gadoteridol | API family gadoteridol | API family glycitin |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
El porcentaje de oxidación de un fosfolípido se puede determinar utilizando la Ley de Beer para calcular la concentración de fosfolípido peroxidado a partir de su absorbancia a 234 nm.
Learn methods for determining phospholipid oxidation using photometry and reflectometry, essential for assessing lipid stability and quality.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1287631-500MG | 04061833830888 |