1295855
USP
Glycitin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-, Glycitein 7-O-β-glucoside
Seleccione un Tamaño
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
glycitin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)