Saltar a
1256015
USP
Ethacrynic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.690,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CCCC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
291.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.690,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethacrynic acid
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1OCC(=O)O)C(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
FQAYODYTZPXLRH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethacrynic Acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethacrynic Acid
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1256004E18000001000612
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
-
form
-
form
-
API family
ethacrynic acid
API family
ethacrynic acid
API family
ethacrynic acid
API family
acebutolol
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1256015-25MG04061842433896