E1800000
Ethacrynic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ethacrynic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A1(6557)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)