Saltar a
U115
U-101958 maleate salt
solid
Sinónimos:
1-Benzyl-4-aminomethyl-N-[(3′-isopropoxy)-2′-pyridyl]piperidine maleate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H29N3O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
455.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 11 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL, H2O: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H29N3O.C4H4O4/c1-17(2)25-20-10-7-13-22-21(20)23(3)19-11-14-24(15-12-19)16-18-8-5-4-6-9-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,13,17,19H,11-12,14-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
KPYPLDPMBWPEBO-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
U-101958 maleate salt is a selective D4 dopamine receptor antagonist. Studies have reported that U-101958 maleate cannot inhibit bromocriptine-mediated [3H]thymidine incorporation in opossum kidney (OK) cells[1].
Preparation Note
U-101958 maleate salt is soluble in water (at 3 mg/mL), ethanol (2.7 mg/mL), and DMSO (11 mg/mL).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5514B2134M3808
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
solubility
DMSO: 11 mg/mL, H2O: 3 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.8 mg/mL, ethanol: 23 mg/mL
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
color
off-white
color
-
color
white
color
-
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), PRL(5617)
Gene Information
human ... P2RY1(5028)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
U115-25MG04061832286983
U115-5MG04061832094199