Saltar a
B2134
2-Bromo-α-ergocryptine methanesulfonate salt
solid
Sinónimos:
(+)-2-Bromo-12′-hydroxy-2′-(1-methylethyl)-5′-(2-methylpropyl)ergotaman-3′,6′-18-trione methanesulfonate salt, (+)-Bromocriptine methanesulfonate salt, Bromocriptine mesylate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H40BrN5O5 · CH4SO3
Número CAS:
Peso molecular:
750.70
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-881-1
Beilstein/REAXYS Number:
4115238
MDL number:
Form:
solid
form
solid
optical activity
[α]20/D +95°, c = 1 in methanol: methylene chloride (1:1)(lit.)
color
white
solubility
H2O: 0.8 mg/mL, ethanol: 23 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI key
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
Gene Information
Application
2-Bromo-α-ergocryptine methanesulfonate salt has been used:
  • as D2 agonist in bird zebra finches
  • for Prl secretion inhibitor in mice
  • for the inhibition of motility in planaria worm
Biochem/physiol Actions
Bromocriptine is an ergot alkaloid and a dopamine D2 receptor agonist. It is prescribed for Parkinson′s disorder, hyperprolactinemia and galactorrhoea. It modulates β cells of the pancreas from insulin hypersecretion and improves the metabolic profile in type 2 diabetes patients with obesity. It also modulates glutamate release by glutamate transporter,GLT-1.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)