Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 127,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 404,00 |
Acerca de este artículo
US$ 127,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
InChI key
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >50 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T7205-25MG | 04061833026182 |
| T7205-5MG | 04061833026199 |