Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 119,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 464,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12FN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
245.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12FN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
IDYKCXHJJGMAEV-RRKCRQDMSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-2′-deoxycytidine is a mechanism based DNMT (DNA cytosine-5 methyltransferase) inhibitor, that forms a covalent link with the cysteine residue in the active site of DNMT.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?