Saltar a
T0895
Thymine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 40,30
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 142,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-616-1
Beilstein/REAXYS Number:
117880
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
US$ 40,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Tymp(72962)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T0376D115207T3763
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
mp
318 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)