Saltar a
T3763
α-Thymidine
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
1-(2-Deoxy-α-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Nombre del producto
α-Thymidine,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D 5.0 to 8.0°, c = 2.0% in water
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Thymidine (α-Thymidine) is the unnatural epimer of thymidine.
Other Notes
Unnatural epimer
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
89270T1895T9250
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
hot water: 1 g/10 mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
optical activity
[α]25/D 5.0 to 8.0°, c = 2.0% in water
optical activity
[α]20/D +19±1°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)