Saltar a
T0772
TES sodium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-propan-2-yl)amino)ethane sulfonate, TES NA, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14NNaO6S
Número CAS:
Peso molecular:
251.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤7% water content (Karl Fischer)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
General description
TES sodium salt belongs to the category of zwitterionic buffers that contain ionizable groups of both positive and negative charges.[1] It has a high water solubility and can effectively stabilize pH levels within the physiological pH range of 6.8 to 8.2 over a broad range of temperatures.[1] TES sodium salt is used in the preparation of electrophoresis buffers. It is one of the commonly used Good buffers[2] in biochemistry and molecular biology research.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T1030T0647T1375
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)